Merck
GW22280A
Sigma-Aldrich
Anti-KLHL12 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-C3IP1, Anty-DKIR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22280A
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLHL12(59349)
Opis ogólny
Białko kelch-podobne 12 jest nowym ludzkim białkiem kelch zlokalizowanym w strukturze kanału pierścieniowego. Składa się z N-końcowych domen POZ (poxviruses and zinc fingers) i regionu pośredniego (IVR). Odgrywa ważną rolę w aktywności struktury pierścieniowej podczas rozwoju oocytów.
Immunogen
Rekombinowany kelch-podobny 12
Sekwencja immunogenu: GI # 11056006, sekwencja 205-404
Zastosowanie
Przeciwciało anty-KLHL12 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blotting w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Białko kelchopodobne 12 jest białkiem kodowanym przez gen KLHL12 u ludzi. Jest to białko Bric à Brac (BTB) - Kelch i specyficznie wiąże się z polimorficznym regionem receptora D4 poprzez swoją domenę Kelch. KLHL12 oddziałuje również z Cullin3 i funkcjonuje jako adaptor do kierowania receptora D4 do kompleksu ligazy ubikwityny E3. Jego nadekspresja silnie promuje ubikwitynację receptora D4. KLHL12 jest niezbędny do rozwoju struktury pierścieniowej, która jest niezależna od zdolności wiązania aktyny. Oddziałuje zarówno z niedojrzałymi, związanymi z ER, jak i dojrzałymi, związanymi z błoną plazmatyczną receptorami D4, β-arrestyną2, a także promuje ubikwitynację obu subpoli receptorów.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pieter Rondou et al.
Cellular signalling, 22(6), 900-913 (2010-01-27)
In previous studies, we identified KLHL12 as a novel interaction partner of the dopamine D4 receptor that functions as an adaptor in a Cullin3-based E3 ubiquitin ligase complex to target the receptor for ubiquitination. In this study, we show that
Angela Mai et al.
Experimental cell research, 300(1), 72-83 (2004-09-24)
We have previously purified and cloned an apoptosis-inducing protein (AIP) derived from fish infected with the anisakis simplex. Recently, we identified a series of AIP-responsive genes in the HL-60 cell line using a subtractive hybridization method. Here we report the
Pieter Rondou et al.
The Journal of biological chemistry, 283(17), 11083-11096 (2008-02-28)
Dopamine receptors belong to the superfamily of G-protein-coupled receptors and are subdivided into D1-type (D1 and D5) and D2-type (D2, D3, and D4) receptors. The D4 receptor has a remarkable polymorphism in its third intracellular loop, which is under intensive