Merck
GW22272B
Sigma-Aldrich
Anti-GC4 (ab2) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22272B
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NDRG1(10397)
Immunogen
Immunogen Sequence: GI # 5174657, sequence 192-394
Recombinant N-myc downstream regulated gene 1
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1