Kluczowe dokumenty
GW21942B
Sigma-Aldrich
Anti-SLC9A3R1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-21942B
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC9A3R1(9368)
Immunogen
Rekombinowany nośnik substancji rozpuszczonych z rodziny 9 (wymiennik sód/wodór), izoforma 3 regulator 1
Sekwencja immunogenu: GI # 4759140, sekwencja 240-358
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)