Merck
GW21285B
Sigma-Aldrich
Anti-AXO antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Axotrophin variant
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-21285B
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARCH7(64844)
Immunogen
Rekombinowana aksotropina
Sekwencja immunogenu: GI # 12383066, sekwencja 481-680
Zastosowanie
Przeciwciało anty-XO produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 MARCH7 (aksotropina) jest enzymem kodowanym przez gen MARCH7 u ludzi i należy do rodziny białek MARCH. Jest to nowa rodzina transmembranowych ligaz ubikwityny, które kierują glikoproteiny do zniszczenia lizosomalnego poprzez ubikwitynację ogona cytoplazmatycznego. MARCH-7 został po raz pierwszy zidentyfikowany w mysich embrionalnych komórkach macierzystych jako gen neuronalnych komórek macierzystych. Ma on odmienny profil ekspresji od innych członków rodziny MARCH.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric Bartee et al.
Journal of virology, 78(3), 1109-1120 (2004-01-15)
Poxviruses and gamma-2 herpesviruses share the K3 family of viral immune evasion proteins that inhibit the surface expression of glycoproteins such as major histocompatibility complex class I (MHC-I), B7.2, ICAM-1, and CD95(Fas). K3 family proteins contain an amino-terminal PHD/LAP or
Cristina A Szigyarto et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 58(4), 301-308 (2009-11-11)
Axotrophin/MARCH-7 was first identified in mouse embryonic stem cells as a neural stem cell gene. Using the axotrophin/MARCH-7 null mouse, we discovered profound effects on T lymphocyte responses, including 8-fold hyperproliferation and 5-fold excess release of the stem cell cytokine