Merck
GW21282
Sigma-Aldrich
Anti-TAF9 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Transcription initiation factor TFIID subunit 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-21282
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TAF9(6880)
Immunogen
Immunogen Sequence: GI # 1098347, sequence 89-145
Recombinant transcription factor IID:SUBUNIT=32kD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)