Merck
GW21172
Sigma-Aldrich
Anti-NEMO antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NFkappaB essential modulator
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-21172
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IKBKG(8517)
Immunogen
Immunogen Sequence: GI # 4504631, sequence 1-64
Recombinant inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)