Merck
GW21024
Sigma-Aldrich
Anti-ADCY6 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Adenylate cyclase type 6, Anti-KIAA0422
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-21024
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADCY6(112)
Immunogen
Rekombinowana cyklaza adenylanowa 6 izoforma a
Sekwencja immunogenu: GI # 10181096, sekwencja 1-121
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ADCY6 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Cyklaza adenylanowa typu 6 jest enzymem kodowanym przez gen ADCY6 u ludzi. Jest krytycznym regulatorem funkcji metabolicznych i sercowo-naczyniowych. Ulega ekspresji głównie w tratwach lipidowych lub jaskiniach miocytów serca i innych typów komórek. Jest zlokalizowana w tratwach lipidowych komórek COS-7 (wyrażających kaweolinę-1). Zarówno domeny C1, jak i C2 AC6 odgrywają rolę w kierowaniu AC6 do tratw lipidowych.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Muthusamy Thangavel et al.
Cellular signalling, 21(2), 301-308 (2008-11-15)
Previous data has shown that adenylyl cyclase type 6 (AC6) is expressed principally in lipid rafts or caveolae of cardiac myocytes and other cell types while certain other isoforms of AC are excluded from these microdomains. The mechanism by which
Gary J Hodges et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 335(2), 451-457 (2010-08-25)
Adenylyl cyclase (ADCY) is a critical regulator of metabolic and cardiovascular function. We have identified a genetic variant (A674S) in ADCY isoform 6 (ADCY6). Subsequent studies demonstrated that the expression of this ADCY6 variant paralleled an increase in adenylyl cyclase-mediated