Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
23 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
4.35 units/mg protein
mol wt
23 kDa
concentration
1.42 mg/mL
storage temp.
−70°C
General description
za pomocą spektrofotometrycznego oznaczania koniugacji 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu (CDNB) ze zredukowanym glutationem (1 mM) w 100 mM NaPO4 (pH 6,5) w temperaturze pokojowej.
Preparation Note
Enzym powinien zostać wykorzystany przez użytkownika końcowego w ciągu 1 roku od jego otrzymania.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?