Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
26 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
12.22 units/mg protein
mol wt
26 kDa
concentration
3.17 mg/mL
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... GSTK1(373156)
General description
za pomocą spektrofotometrycznego oznaczania koniugacji 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu (CDNB) ze zredukowanym glutationem (1 mM) w 100 mM NaPO4 (pH 6,5) w temperaturze pokojowej.
Biochem/physiol Actions
Gen ten koduje członka klasy kappa nadrodziny transferaz glutationowych enzymów, które funkcjonują w detoksykacji komórkowej. Kodowane białko jest zlokalizowane w peroksysomie i katalizuje koniugację glutationu z szerokim zakresem podstawników hydrofobowych, ułatwiając usuwanie tych związków z komórek. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
S-transferaza glutationowa kappa 1 (GSTK1) to enzym, który u ludzi jest kodowany przez gen GSTK1. S-transferazy glutationowe (GST) to rodzina enzymów, które odgrywają ważną rolę w detoksykacji poprzez katalizowanie koniugacji wielu hydrofobowych i elektrofilowych związków ze zredukowanym glutationem. W oparciu o ich właściwości biochemiczne, immunologiczne i strukturalne, cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationu są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Uważa się, że GST funkcjonują w metabolizmie ksenobiotyków i odgrywają rolę w podatności na raka i inne choroby.
Preparation Note
Enzym powinien zostać wykorzystany przez użytkownika końcowego w ciągu 1 roku od jego otrzymania.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
E V Kalinina et al.
Bulletin of experimental biology and medicine, 154(1), 64-67 (2013-01-19)
We studied the expression of genes encoding glutathione-S-transferase isoforms GSTP1-1, GSTA4-4, and GSTK1-1 during the development of the resistance of human erythroleukemia (K562), mammary adenocarcinoma (MCF-7) and ovary adenocarcinoma (SKOV-3) cells to cisplatin (CDDP). It was found that drug resistance
Anna Robinson et al.
The Biochemical journal, 379(Pt 3), 541-552 (2004-01-08)
The Kappa class of GSTs (glutathione transferases) comprises soluble enzymes originally isolated from the mitochondrial matrix of rats. We have characterized a Kappa class cDNA from human breast. The cDNA is derived from a single gene comprising eight exons and
Jie Li et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 14(9), 2361-2369 (2005-08-06)
Glutathione transferases (GSTs) are a superfamily of enzymes that play a vital functional role in the cellular detoxification process. They catalyze the conjugation of the thiol group of glutathione (GSH) to the electrophilic groups of a wide range of hydrophobic
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GS71-100UG | 04061833655634 |