Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
rat
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
23 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
13.18
mol wt
23 kDa
concentration
2.44 mg/mL
storage temp.
−70°C
Gene Information
rat ... Gstt2(29487)
General description
za pomocą spektrofotometrycznego oznaczania utleniania NADPH sprzężonego z aktywnością peroksydazy glutationowej GST T2-2 na wodoronadtlenku kumenu (1,5 mM) w obecności zredukowanego glutationu (1 mM) w 100 mM NaPO4 (pH 7,0) w temperaturze pokojowej.
Biochem/physiol Actions
S-transferaza glutationowa theta 2 (Gstt2) to enzym, który u szczurów jest kodowany przez gen Gstt2. S-transferazy glutationowe (GST) to rodzina enzymów, które odgrywają ważną rolę w detoksykacji poprzez katalizowanie koniugacji wielu hydrofobowych i elektrofilowych związków ze zredukowanym glutationem. W oparciu o ich właściwości biochemiczne, immunologiczne i strukturalne, cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationu są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Uważa się, że GST funkcjonują w metabolizmie ksenobiotyków i odgrywają rolę w podatności na raka i inne choroby.
Preparation Note
Enzym powinien zostać wykorzystany przez użytkownika końcowego w ciągu 1 roku od jego otrzymania.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
P Jemth et al.
The Biochemical journal, 316 ( Pt 1), 131-136 (1996-05-15)
Rat glutathione transferase (GST) T2-2 of class Theta (rGST T2-2), previously known as GST 12-12 and GST Yrs-Yrs, has been heterologously expressed in Escherichia coli XLI-Blue. The corresponding cDNA was isolated from a rat hepatoma cDNA library, ligated into and
E M Van Lieshout et al.
Biochimica et biophysica acta, 1381(3), 305-311 (1998-09-05)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been claimed to reduce cancer rates in oesophagus, stomach and colon of humans and laboratory animals. Recently we showed that dietary administration of NSAIDs enhanced glutathione S-transferase (GST) class alpha, mu and pi levels in
R C Strange et al.
Toxicology letters, 112-113, 357-363 (2000-03-18)
The glutathione S-transferases (GST) are a supergene family of dimeric, enzymes that catalyse the conjugation of glutathione (GSH) to a variety of electrophiles including arene oxides, unsaturated carbonyls, organic halides and other substrates. Their importance is suggested by the finding
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GS39-100UG | 04061833655115 |