Merck
GS38
GST T1-1, rekombinowany szczur
Synonim(y):
AI255817: S-transferaza glutationowa, S-transferaza glutationowa, theta 1, Gstt1-1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
rat
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
25 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
86.6
mol wt
25 kDa
concentration
1.22 mg/mL
storage temp.
−70°C
Gene Information
rat ... Gstt1(14871)
General description
za pomocą spektrofotometrycznego oznaczania koniugacji 1,2-epoksy-3(4-nitrofenoksy)propanu (ENPP) ze zredukowanym glutationem (5 mM) w 100 mM NaPO4 (pH 6,5) w temperaturze pokojowej.
Biochem/physiol Actions
S-transferaza glutationowa theta 1 (Gstt1) to enzym, który u szczurów jest kodowany przez gen Gstt1. S-transferazy glutationowe (GST) to rodzina enzymów, które odgrywają ważną rolę w detoksykacji poprzez katalizowanie koniugacji wielu hydrofobowych i elektrofilowych związków ze zredukowanym glutationem. W oparciu o ich właściwości biochemiczne, immunologiczne i strukturalne, cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationu są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Uważa się, że GST funkcjonują w metabolizmie ksenobiotyków i odgrywają rolę w podatności na raka i inne choroby.
Preparation Note
Enzym powinien zostać wykorzystany przez użytkownika końcowego w ciągu 1 roku od jego otrzymania.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Anna-Karin Larsson et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 497(1-2), 28-34 (2010-03-10)
Glutathione transferase (GST) displaying enhanced activity with the cytostatic drug 1,3-bis-(2-chloroethyl)-1-nitrosourea (BCNU) and structurally related alkylating agents was obtained by molecular evolution. Mutant libraries created by recursive recombination of cDNA coding for human and rodent Theta-class GSTs were heterologously expressed
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GS38-100UG04061833655092