Kluczowe dokumenty
GN792870-906
Greiner microplate
1536 well, Cycloolefin, flat bottom, clear
Synonim(y):
Mikropłytka z 1536 dołkami, Płytka z 1536 dołkami, płytka do hodowli komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
Materiały
flat bottom
opakowanie
pack of 60 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 792870-906
dostępność
available only in China
rozmiar
1536 wells
przydatność
suitable for (cell culture)
Opis ogólny
  • Greiner microplates are ideal for storing active agents, patient samples, DNA/RNA or stock cultures.
  • Polypropylene material can withstand a high temperature (-196 to +121°C) and are chemically resistant.
  • Nonpyrogenic plates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Features alphanumeric well coding for identification.
  • Sealable with adhesive films and heat sealers for long-term and secure sealing.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)