Kluczowe dokumenty
GN782097
Greiner FLUOTRAC 600 microplate
1536 well, HiBase, μClear® bottom, high binding, black
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
black
opakowanie
pack of 60 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 782097
dostępność
available only in China
rozmiar
1536 wells
przydatność
suitable for (cell culture)
Informacje prawne
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)