Kluczowe dokumenty
GN781090
Greiner CELLSTAR® microplate
384 well, TC treated, black μClear®
Synonim(y):
384-dołkowa mikropłytka, Płytka z 384 dołkami, mikropłytka poddana obróbce, płytka do hodowli komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
black
opakowanie
pack of 120 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 781090
dostępność
available only in China
rozmiar
384 wells
przydatność
suitable for (cell culture)
Opis ogólny
  • Greiner CELLSTAR® 384 Well Cell Culture Plates enable improved cell adhesion through physical surface treatment.
  • Features a lid that facilitates gas exchange with the lowest possible evaporation and significantly reduces the risk of cross-contamination.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic and non-cytotoxic.
  • μClear® bottom is a transparent thin-film bottom ideal for cell culture and microscopic applications using fluorescence or luminescence detection methods.
  • A rounded square well profile facilitates flexible working volume and prevents bubbling.
  • Suitable for all common instruments and compatible with automated systems.
  • Alphanumeric well coding.
Informacje prawne
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)