Kluczowe dokumenty
GN767001
Greiner Multiwell Strips
medium binding, round bottom (8 well), non-sterile
Synonim(y):
Greiner Multiwell Strips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 400 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 767001
dostępność
available only in China
rozmiar
8 well
typ wiązania
medium binding surface
Opis ogólny
Dostępne są zarówno płytki o średnim, jak i wysokim poziomie wiązania. Płytki i paski o wysokim wiązaniu są zalecane do testów ELISA. Wysokie wiązanie oznacza zdolność wiązania 600 ng/cm2 i rozrzut mniejszy niż 10%. Optymalne wiązanie białka jest zmienne i sugerowane są testy porównawcze pomiędzy wysokim i średnim wiązaniem.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)