Kluczowe dokumenty
GN760160
Greiner CELLSTAR® serological pipette
volume 25 mL, 2 / 10 mL graduations, red nozzle
Synonim(y):
pipeta, pipeta serologiczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 760160
dostępność
available only in China
Opis ogólny
Greiner pipettes are precision extruded from the highest quality, optical-grade polystyrene. All volumes are identified by the standard international color code convention. Accuracy is maintained by high surface polish, both internally and externally, to reduce meniscus formation and ensure complete liquid expulsion with minimum carry-over.
Precision is aided by fine-line graduation printing providing accuracy of better than ±2%.
Cechy i korzyści
  • Rozmiary 1 mL, 2 mL i 5 mL są wyposażone w rysowane końcówki, podczas gdy większe rozmiary mają formowane końcówki, aby zapewnić maksymalną dokładność.
  • Pakowane pojedynczo, a następnie podwójnie dla dodatkowej ochrony
  • Pasują do wszystkich standardowych urządzeń do pipetowania
  • Zatkane bawełną dla bezpieczeństwa
  • Sterylizowane za pomocą promieniowania γ
  • Wolne od DNazy, RNazy i ludzkiego DNA
Informacje prawne
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)