Kluczowe dokumenty
GN739288
Greiner filter tips
universal, volume 200 μL, 54 mm, natural, sterile, racked
Synonim(y):
Greiner filter tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
opakowanie:
pack of 960 ea
producent / nazwa handlowa:
Greiner 739288
opakowanie
pack of 960 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 739288
dostępność
available only in China
kolor
clear
Opis ogólny
Końcówki do pipet z wkładkami filtrującymi zapobiegają zanieczyszczeniu cieczami i aerozolami podczas procesu pipetowania.
W połączeniu z konwencjonalnymi pipetorami, końcówki filtrujące Greiner zapobiegają zasysaniu cząstek do wnętrza pipety. Minimalizuje to ryzyko niepożądanej eliminacji krzyżowej. Specjalny ultra-mikrofiltr wykonany z hydrofobowego polietylenu ma wielkość porów ok. 10 mikronów i stanowi niezawodną barierę przed przenikaniem aerozoli do trzonu pipety.
  • Zalecane do pracy z DNA i RNA oraz podczas pracy z materiałami radioaktywnymi.
  • Zachowują limity tolerancji określone dla końcówek pipet w normie DIN 142650.
  • Wolne od DNazy, RNazy i ludzkiego DNA
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)