GN724201
Greiner universal beaker
volume 100 mL, size 56 mm × 70 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
opakowanie
pack of 1200 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 724201
dostępność
available only in China, China
rozmiar
56 mm × 70 mm
pojemność
100 mL
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)