Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
packaging
pack of 10000 ea
manufacturer/tradename
Greiner 682201
availability
available only in China
technique(s)
PCR: suitable
suitability
suitable for (PCR applications)
General description
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
Legal Information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?