Kluczowe dokumenty
GN680065
Greiner CELLMASTER roller bottle
850 cm2, 122 x 271 mm, 2.5 L, TC treated, sterile
Synonim(y):
Greiner CELLMASTER roller bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41122105
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
clear bottle
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
sterylność
sterile
Właściwości
autoclavable: no
cap
graduations
ID field
short smooth surface, TC-treated
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 680065
dostępność
available only in China
pojemność
2,550 mL
śr. × wys.
122 mm × 271 mm
Opis ogólny
Greiner CELLMASTER roller bottles are sterile and tissue culture treated, thus supporting the growth of attached cells, also known as anchorage-dependent cell lines. In addition, these bottles are non-pyrogenic and certified DNase/RNase free as well as being very sturdy and resistant to cracking.
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
Informacje prawne
CELLMASTER is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)