GN680048
Greiner CELLMASTER™ roller bottle
850 cm2, 122 x 271 mm, 2.5 L, TC treated, sterile
Synonim(y):
Greiner CELLMASTER™ roller bottles
About This Item
Materiały
clear bottle
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
sterylność
sterile
Właściwości
autoclavable: no
cap
graduations
ID field
short smooth surface, TC-treated
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 680048
dostępność
available only in China
pojemność
2,550 mL
śr. × wys.
122 mm × 271 mm
Opis ogólny
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)