Kluczowe dokumenty
GN662960
Greiner Advanced TC multiwell plate, Tissue Culture for Propagation of Fastidious Cells
24 well, flat bottom, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
Materiały
flat bottom
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 662960
dostępność
available only in China
rozmiar
24 wells
przydatność
suitable for tissue
Informacje prawne
Advanced TC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)