Kluczowe dokumenty
GN650163
Greiner microplate
96 well, round bottom, clear
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, Płytka 96-dołkowa, płytka do hodowli komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
clear
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 650163
dostępność
available only in China
rozmiar
96 wells
przydatność
suitable for (cell culture)
Opis ogólny
  • Greiner microplates are ideal for storing active agents, patient samples, DNA/RNA or stock cultures.
  • Polypropylene material can withstand a high temperature (-196 to +121°C) and are chemically resistant.
  • Nonpyrogenic plates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Features alphanumeric well coding for identification.
  • Sealable with adhesive films and heat sealers for long-term and secure sealing.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)