Kluczowe dokumenty
GN445835
Greiner 3-D Amino HTA plate
non-sterile, 1 test per plate, 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 445835
dostępność
available only in China
przydatność
suitable for (cell culture)
Opis ogólny
Wielofunkcyjna, wysokoprzepustowa mikromacierz 8055w formacie szkiełka. Powierzchnia 3-D Amino spełnia potrzeby immobilizacji DNA, białek i tkanek. Model 8055 1 może być używany do przetwarzania jednej próbki. Model 8055 12 jest podzielony na 12 płaskich przedziałów, z których każdy ma powierzchnię do zadrukowania 6×6 mm i niską krawędź dołka 0,5 mm. Dwanaście próbek może być przetwarzanych jednocześnie. Połączenie zalet uniwersalnej platformy mikropłytek z mikromacierzami do zastosowań diagnostycznych dzięki identycznej geometrii dołka w porównaniu ze standardową mikropłytką 96-dołkową.
Informacje prawne
HTA is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)