GN381070
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
96 well, round nap, ethylene vinyl acetate, translucent
Synonim(y):
Greiner CapMats for sealing multiwell plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 381070
dostępność
available only in China
Odporność chem./fiz.
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)