Kluczowe dokumenty
GN163160
Greiner culture tubes
volume 12 mL, 16 x 100 mm, TC treated, round bottom, sterile, w/ screw cap
Synonim(y):
fiolki hodowlane, plastikowe probówki hodowlane, probówki do hodowli
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 163160
dostępność
available only in China
Opis ogólny
Greiner culture tubes feature a two-position snap vent stopper and graduations with a writing area.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)