Kluczowe dokumenty
GN126278
Greiner Cryo.s vials
2 mL 12.5 x 47 mm, sterile
Synonim(y):
fiolki krio, fiolki kriogeniczne, przechowywanie kriogeniczne, rury kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
Materiały
round bottom polypropylene
sterylność
sterile (DNAse and RNAse free)
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 126278
dostępność
available only in China
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
2 mL
Opis ogólny
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Informacje prawne
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)