Kluczowe dokumenty
GEPA63101
CY®3B NHS es
About This Item
Kod UNSPSC:
41116126
NACRES:
NA.32
producent / nazwa handlowa
Cytiva
kolor
Red
Opis ogólny
Barwniki fluorescencyjne CyDye Mono-Reactive NHS Ester są intensywnie fluorescencyjne i wysoce rozpuszczalne w wodzie, zapewniając znaczącą przewagę nad innymi istniejącymi fluoroforami. Podczas znakowania przeciwciał lub innych białek estrami NHS, optymalne warunki muszą być ustalone eksperymentalnie. Zakres znakowania w celu uzyskania maksymalnej fluorescencji między różnymi CyDye różni się i należy go wziąć pod uwagę, konieczne będzie zoptymalizowanie stosunku estru NHS CyDye do białka i pH, aby uzyskać ostateczny stosunek barwnika do białka (D/P), który jest wymagany.
Cechy i korzyści
  • Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w ciemności.
  • Odtworzyć materiał do stężenia 1 mg/ml w bezwodnym DMF/DMSO. Odtworzony materiał może być przechowywany do 2 tygodni w temperaturze -200°C w podwielokrotnościach, aby uniknąć powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania.
  • Dostarczane tutaj CyDye są monofunkcyjnymi estrami NHS i są dostarczane w postaci wysuszonej, wstępnie odmierzonej, gotowej do znakowania związków zawierających wolne grupy aminowe.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Cy is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)