Kluczowe dokumenty
GE80649838
Rozdzielacz GE 5136 7864
complete
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6498-38
Cytiva Article No. 80-6498-38
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ulepszony, łatwy w użyciu system 5136 7864 3 pokonuje najczęstsze przeszkody istniejącej technologii, aby konsekwentnie zapewniać szybkość, powtarzalność i obsługiwać zwiększone obciążenia białkami. Urządzenie 5136 7864 3 zostało całkowicie przeprojektowane, aby zapewnić jeszcze wyższy poziom jakości i odtwarzalności dzięki ulepszonej obsłudze próbek i kontroli komputera
Oprogramowanie sterujące Ettan IPGphor 3 umożliwia tworzenie, przechowywanie i edycję protokołów. Zalecane parametry przebiegu są sugerowane poprzez proste wprowadzenie danych dotyczących liczby i rodzaju używanych pasków Immobiline DryStrips
Oprogramowanie sterujące 5136 7864 3 generuje profesjonalne raporty graficzne z dużym interfejsem użytkownika do programowania i edycji. Użytkownik może tworzyć, zapisywać i edytować protokoły, a także wstrzymywać pracę, aby edytować protokół w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie może być używane do jednoczesnego sterowania maksymalnie czterema urządzeniami 5136 7864 3 IEF, z których każde ma inny zestaw parametrów pracy. Urządzenia mogą być uruchamiane, zatrzymywane lub wstrzymywane za pomocą jednostki sterującej komputera. Oprogramowanie umożliwia zdalne monitorowanie jednostki sterującej PC przez przeglądarkę internetową. Przechowywane pliki dziennika z poprzednich przebiegów mogą być otwierane i przeglądane, a raporty o stanie mogą być generowane wraz z natychmiastowymi raportami o stanie przebiegu na żądanie. Pliki dziennika mogą być eksportowane, na przykład do 3557 1321. Oprogramowanie monitoruje napięcie, prąd i wolto-godziny pracy i generuje graficzny wyświetlacz w miarę postępu pracy. Raporty mogą być tworzone, zapisywane, drukowane i eksportowane.
5136 7864 Rozdzielacze są wysokowydajnymi akcesoriami do izoelektrycznego ogniskowania białek w pierwszym wymiarze przy użyciu pasków IPG. Rozdzielacze te spełniają coraz bardziej rygorystyczne wymagania badań proteomicznych, zapewniając wysokorozdzielczą, mikropreparatywną analizę białek. 5136 7864 Manifold i Manifold Light upraszczają ogniskowanie izoelektryczne wielu próbek i skracają czas pracy w pierwszym wymiarze do minimum. Znacznie przyspieszają przetwarzanie ładunków mikropreparatywnych w analizie pierwszego wymiaru. Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i elastyczności, rozdzielacze mogą jednocześnie obsługiwać 12 pasków IPG. Wyrównanie próbki można również przeprowadzić na tej samej tacy, co pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu.
Zawiera: 1 x szczotka do czyszczenia 2 x zespół elektrod 1 x poziomica 20 x kubek na próbki 1 x narzędzie do wkładania kubka na próbki 60 x papierowe knoty elektrod 60 x papierowe podkładki mostkowe 1 x rozdzielacz 1 x kleszcze 1 x 60 ml roztworu czyszczącego i instrukcja obsługi.
Cechy i korzyści
  • System Ettan IPGphor 3 IEF to w pełni zintegrowany system ogniskowania izoelektrycznego zoptymalizowany pod kątem zapewnienia szybkości i niezawodności w pierwszym wymiarze elektroforezy 2D.
  • Jednoczesna praca z maksymalnie 12 paskami IPG (7, 11, 13, 18 lub 24 cm) przy użyciu rozdzielacza Ettan IPGphor, rozdzielacza Ettan IPGphor Light lub ceramicznych uchwytów na paski.
  • Używaj kubków na próbki z rozdzielaczem Ettan IPGphor lub rozdzielaczem Ettan IPGphor light, aby znacznie zwiększyć obciążenie białkami.
  • Oprogramowanie sterujące Ettan IPGphor 3 umożliwia zarządzanie maksymalnie czterema urządzeniami Ettan IPGphor 3 IEF jednocześnie, z których każde ma inny zestaw parametrów pracy.
  • Konstrukcja pokrywy umożliwia optymalną pracę z wrażliwymi na światło próbkami białek
  • System jest w pełni kompatybilny z wcześniejszą jednostką Ettan IPGphor IEF i jest idealny do zastosowań 2-D DIGE.
  • Automatyczne odcięcie napięcia po otwarciu pokrywy zabezpieczającej
Informacje prawne
Ettan is a trademark of Cytiva
Excel is a registered trademark of Microsoft Corporation
IPGphor is a trademark of Cytiva
Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)