GE80-6484-32
Mini Dialysis Kit, 8 kDa
Cytiva 80-6484-32, pack of 2 mL
Wybierz wielkość
2470,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2470,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 2 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6484-32
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Każda z probówek dializacyjnych w zestawie ma zakrętkę, która zawiera mały krążek błony dializacyjnej. Próbki są łatwo pipetowane i usuwane ze stożkowego dna probówki. Zakorkowana probówka jest umieszczana w pływaku, a następnie, z zakrętką i membraną w dół, umieszczana w mieszanej zlewce zawierającej pożądany roztwór dializacyjny.
Po dializie probówka jest krótko odwirowywana. Powoduje to powrót całej zawartości probówki do stożkowego dna w celu maksymalnego odzysku. Dializowaną próbkę można przechowywać w tej samej probówce, po prostu zastępując nasadkę do dializy standardową nasadką.
Cechy i korzyści
- Zaprojektowany do wydajnej dializy małych objętości próbek.
- Wykorzystuje jednorazowe probówki dializacyjne z membraną dializacyjną wbudowaną w zakrętki.
- Stożkowe dno rurki maksymalizuje odzysk próbki
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Mini Dialysis Kit from Cytiva minimizes sample handling and loss, reducing streaking on 2-D gels from contaminants.