GE80-6466-65
GE Ettan™ DALT precast gel cassette
gel size 26 cm × 20 cm × 0.1 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6466-65
Cytiva Article No. 80-6466-65
wymiary żelu
26 cm × 20 cm × 0.1 cm
Opis ogólny
Simple-to-use gel cassettes for gel loading, unloading, and storage. To be used with DALT is an integrated system for reproducible high resolution, high throughput 2-D electrophoresis.
Informacje prawne
Ettan is a trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
Powiązane treści
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels