Kluczowe dokumenty
GE80-6444-23
Blot processing tray pack for Processor Plus
pack of 1 kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80644423
Parametry
4-40 °C temp. range
Opis ogólny
Blot Processing Tray Pack
Processor Plus is a novel fluid delivery system that automates acrylamide gel staining and western blot processing. Changing from one application to the other is achieved by a fast, simple switch of a tray.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)