GE80-6421-62
Gąbka GE Dracon
thickness 6 mm, L × D 9 cm × 10.5 cm
Wybierz wielkość
159,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
159,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6421-62
Cytiva Article No. 80-6421-62
dł. × śr.
9 cm × 10.5 cm
grubość
6 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)