GE29268402
HiTrap® MabSelect SuRe™ LX
Cytiva 29268402, pack of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
5670,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5670,00 zł
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29268402
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Nowy, odporny na alkalia ligand rProtein A wytrzymuje rygorystyczne procedury CIP i sanityzacji przy użyciu 0,1 do 0,5 M NaOH.
- Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia produktu i jego przenoszenia.
- Poprawia wydajność i zmniejsza ogólne koszty
- Wysoka dynamiczna zdolność wiązania (DBC) dla kultur o wysokim mianie skraca czas procesu i zmniejsza ilość używanej pożywki
- Ogólny profil elucji dla różnych przeciwciał monoklonalnych umożliwia platformowe podejście do oczyszczania
- Matryca agarozowa o wysokim przepływie umożliwia przetwarzanie dużych objętości wsadu
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)