GE28-9322-48
Vivaspin® 2, 30 kDa MWCO Polyethersulfone
Cytiva 28-9322-48, pack of 25 pieces
Wybierz wielkość
979,45 zł
Cena katalogowa1080,00 złZaoszczędź 9%Wybierz wielkość
About This Item
979,45 zł
Cena katalogowa1080,00 złZaoszczędź 9%Polecane produkty
Materiały
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25 pieces
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9322-48
dostępność
not available in Japan
rozmiar probówki
~15 mL
pojemność robocza
2 mL
wielkość porów
30 kDa MWCO
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
8069 są przeznaczone do szybkiego, niedenaturującego zatężania próbek biologicznych metodą ultrafiltracji membranowej. Możliwe jest osiągnięcie nawet 30-krotnego stężenia próbki z odzyskiem docelowej cząsteczki zazwyczaj przekraczającym 95%. Cały proces jest przeprowadzany w pojedynczej probówce z górną komorą zawierającą próbkę i dolną komorą oddzieloną półprzepuszczalną membraną o masie cząsteczkowej odcięcia (MWCO) wybranej przez użytkownika. Wirowanie jest stosowane w celu przepchnięcia rozpuszczalnika przez membranę, pozostawiając bardziej skoncentrowaną próbkę w górnej komorze. Koncentratory próbek
8069 obsługują próbki o objętości od 100 μl do 20 ml, z zakresem wartości odcięcia masy cząsteczkowej od Mr 3 000 do 100 000. Aby uzyskać maksymalny odzysk, należy wybrać MWCO co najmniej 50% mniejszą niż wielkość cząsteczkowa gatunku będącego przedmiotem zainteresowania
Cechy i korzyści
- Kompatybilny zakres pH od 1 do 9.
- Opatentowana technologia dead-stop, która zapewnia, że próbki nie mogą być zatężane do sucha i umożliwia bezpośrednie odzyskiwanie koncentratu.
- Jednoetapowe zatężanie próbki w pojedynczej probówce zapewnia minimalną obsługę próbki i mniejsze straty próbki.
- Pionowa membrana z polieterosulfonu minimalizuje blokowanie membrany i toleruje wysokie prędkości przepływu.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
Ta strona opisuje strategie rozwiązywania problemów w oczyszczaniu białek znakowanych GST przy użyciu produktów Cytiva.
Protokoły
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.