Kluczowe dokumenty
GE28-9269-86
HiScreen Octyl Fast Flow
Cytiva 28-9269-86
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
ligand
octyl
opakowanie
pkg of 4.7 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9269-86
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumny HiScreen Octyl FF są wstępnie wypełnione żywicami do chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC) Octyl Sepharose 4 Fast Flow. Kolumny te są doskonałym wyborem do optymalizacji metod i sprawdzania parametrów.
Niewielka objętość kolumny wynosząca 4,7 ml i wysokość złoża wynosząca 10 cm sprawiają, że kolumny HiScreen są doskonałym narzędziem do optymalizacji metod, sprawdzania parametrów, testowania odporności i wygodnego skalowania. Można zastosować prędkości płynu procesowego, ponieważ wysokość złoża 10 cm zapewnia wystarczający czas przebywania, a wyniki mogą następnie służyć jako podstawa do liniowego skalowania procesu.
W razie potrzeby dwie kolumny można łatwo połączyć szeregowo, aby uzyskać wysokość złoża 2NA cm.
Nośniki wstępnie zapakowane w kolumnach HiScreen HIC są również dostępne w innych formatach i jako opakowania zbiorcze, co umożliwia stosowanie tych samych nośników do prac rozwojowych, badań pilotażowych i rutynowej produkcji.
Cechy i korzyści
  • Octyl Sepharose 4 Fast Flow to ugruntowane, standardowe alifatyczne podłoże HIC do wychwytywania i oczyszczania półproduktów.
  • Wstępnie zapakowane, gotowe do użycia kolumny do wygodnej optymalizacji rozwoju procesu.
  • Kolumny HiScreen o wysokości złoża 1NA cm zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić optymalizację metody i badanie przesiewowe parametrów.
  • Kolumny można łatwo łączyć szeregowo, aby uzyskać wysokość złoża 2NA cm.
  • Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora.
  • Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami przy użyciu tej samej liniowej prędkości płynu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol lub 0,01 M NaOH).
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiScreen is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)