About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
producent / nazwa handlowa
Cytiva
rozpuszczalność
soluble (Soluble in cold water and hot water)
Opis ogólny
For incorporation of Cy3.5 fluorescent dyes at any position in an oligonucleotide during synthesis.
Linkage of Cy dyes allows labeled DNA to hybridize to other DNA.
Linkage of Cy dyes allows labeled DNA to hybridize to other DNA.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Inne uwagi
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials. Keep container tightly closed and sealed until ready for use.
Informacje prawne
Cy is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)