Kluczowe dokumenty
GE18-1004-30
800 Zestaw DryStrip, do żeli Immobiline DryStrip z systemem do elektroforezy 7861 II
pack of 1 kit
Wybierz wielkość
1 PKG
17 950,00 zł
17 950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
17 950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
17 950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18100430
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten zestaw jest przeznaczony do wykonywania pierwszego wymiaru elektroforezy 2-D przy użyciu prefabrykowanych żeli Immobiline DryStrip, patrz Żele Immobiline DryStrip. Na każdy pasek można nanieść do 1NANA µl próbki i uruchomić do 12 pasków jednocześnie
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące całej metody poziomej elektroforezy 2-D. Dzięki odpowiednim dostosowaniom elektroforeza SDS może być również wykonywana przy użyciu sprzętu do elektroforezy pionowej. Ogniskowanie izoelektryczne z unieruchomionym gradientem pH (IPG) umożliwia prawdziwe ogniskowanie izoelektryczne i znacznie poprawia powtarzalność rozkładu plamek wzdłuż osi gradientu pH map 2D. IPG umożliwia również ogniskowanie podstawowych białek w żelu i uzyskiwanie wyraźnych plamek białkowych. Zestaw Immobiline DryStrip ułatwia nakładanie próbek oraz prowadzenie i wyrównywanie Immobiline DryStrip dla pierwszego wymiaru w elektroforezie 2-D (dwuwymiarowej).
Cechy i korzyści
  • Do stosowania z żelami Immobiline DryStrip z systemem do elektroforezy Multiphor II.
Informacje prawne
Immobiline is a registered trademark of Cytiva
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This protocol shows how to prepare the Immobiline® DryStrip Kit and electrodes strips.