Kluczowe dokumenty
GE17-5196-01
HiTrap® Octyl Fast Flow
Cytiva 17-5196-01, pack of 5 × 5 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
2570,00 zł
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
octyl
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5196-01
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
799 Octyl FF to wstępnie zapakowane kolumny Octyl 812 4 Fast FLow do chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Kolumny są używane do oczyszczania białek na małą skalę, a także do badań przesiewowych warunków wiązania i elucji.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia wygodne i szybkie oczyszczanie białek na małą skalę.
  • Octyl 812 4 Fast FLow to uznany, standardowy alifatyczny nośnik HIC do wychwytywania i oczyszczania pośredniego.
  • Elastyczna konstrukcja do stosowania ze strzykawkami, pojedynczą pompą laboratoryjną lub systemem chromatograficznym, takim jak 6259.
  • Wysokie niskie szybkości i wysokie wydajności.
  • Doskonałe i łatwe skalowanie dzięki szeregowemu połączeniu kilku kolumn 799 lub zastosowaniu kolumn 7704.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)