Kluczowe dokumenty
GE11-0007-68
Solvent Filter
(PTFE), Cytiva
About This Item
Materiały
(PTFE)
opis
The wetted parts are resistant to organic solvents and salt buffers commonly used in chromatography of biomolecules, except 100% Ethyl acetate, 100% Hexane and 100% Tetrahydrofuran
Właściwości
Wetted Material: Polytetrafluoroethene (PTFE)
producent / nazwa handlowa
11-0007-68
Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)