Kluczowe dokumenty
GE11-0002-93
Ettan spot picker zestaw do żelu bez podkładu
Synonim(y):
11-0002-93, obsługa białek
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
producent / nazwa handlowa
Cytiva 11-0002-93
Cytiva 11000293 (Article Number)
Opis ogólny
  • Umożliwia szybkie i dokładne pobieranie plamek białkowych z żeli 2D bez oparcia, zwiększając wszechstronność Ettan Spot Picker.
  • Kompatybilny z popularnymi metodami barwienia, takimi jak srebro, błękit Coomassie, fluorescencja i znakowanie barwnikami Ettan DIGE Fluor.
  • Wysoka precyzja pobierania z markerami referencyjnymi - za pomocą ramki żelowej płytka żelowa bez podkładu jest przymocowana do tymczasowego podkładu celofanowego, podtrzymującego markery referencyjne.
  • Poprawia obsługę żelu bez podkładu podczas skanowania, a szklana pokrywa chroni wilgotny żel.
Zestaw zawiera:
  • 1 x Platforma do pobierania
  • 1 x Ramka na żel (ramka zewnętrzna i ramka wewnętrzna)
  • 1 x Platforma do ładowania żelu
  • 50 x Porowaty celofan
  • 2 x Szklana pokrywa do nośnika żelu
Informacje prawne
Ettan is a trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)