GE10600121
Amersham™ Hybond® P Western blotting membrane sandwich, PVDF
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600121
arkusz szer. × dł.
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Precut Amersham Hybond P 0.45 µm PVDF blotting membrane.
Przechowywanie i stabilność
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protokoły
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.