GBL665201
Grace Bio-Labs Press-To-Seal silicone isolator, PSA one side
wells, 8 (Round, 9mm diameter, 1.7mm depth), (Adhesive on one side)
Synonim(y):
Nieprzylepne izolatory odczynników, autoklawowalne komory slajdów, usuwalna bariera hydrofobowa
Wybierz wielkość
941,45 zł
Cena katalogowa991,00 złWybierz wielkość
About This Item
941,45 zł
Cena katalogowa991,00 złPolecane produkty
Materiały
red silicon
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 8 (Round, 9mm diameter, 1.7mm depth)
(Adhesive on one side)
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 665201
zewnętrzne dł. × szer.
51 mm × 25 mm
dołki
8
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Izolatory silikonowe pozostają uszczelnione na gładkich powierzchniach podczas etapów mycia. Tam, gdzie wymagane jest dodatkowe uszczelnienie, zaleca się zastosowanie kleju SecureSeal na jednej lub obu powierzchniach. Każda konstrukcja uszczelnienia jest również dostępna w wersji z "przezroczystego dla wody" silikonu CultureWell, który jest wysoce zalecany do wrażliwych zastosowań w hodowli komórkowej. Zamknięte komory mogą być formowane przy użyciu elastycznych, wolnych od RNaz pokryw HybriSlip. Zalecana temperatura użytkowania wynosi od -62°C do 218°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)