GBL664270
Grace Bio-Labs Press-To-Seal silicone isolator, No PSA
diam. × depth 13 mm × 2.0 mm
Synonim(y):
Nieprzylepne izolatory odczynników, autoklawowalne komory slajdów, usuwalna bariera hydrofobowa
Wybierz wielkość
371,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
371,00 zł
Polecane produkty
Materiały
red silicone
sterylność
non-sterile
Właściwości
No PSA
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 664270
śr. × głębokość
13 mm × 2.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Izolatory silikonowe pozostają uszczelnione na gładkich powierzchniach podczas etapów mycia. Tam, gdzie wymagane jest dodatkowe uszczelnienie, zaleca się zastosowanie kleju SecureSeal na jednej lub obu powierzchniach. Każda konstrukcja uszczelnienia jest również dostępna w wersji z "przezroczystego dla wody" silikonu CultureWell, który jest wysoce zalecany do wrażliwych zastosowań w hodowli komórkowej. Zamknięte komory mogą być formowane przy użyciu elastycznych, wolnych od RNaz pokryw HybriSlip. Zalecana temperatura użytkowania wynosi od -62°C do 218°C.
Zastosowanie
Obrazowanie żywych komórek
Mikroskopia
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)