Merck
GBL612105
Grace Bio-Labs HybriWell sealing system, SecureSeal adhesive chamber
chamber volume 275-320 μL, L × W × thickness 60 mm × 21 mm × 0.15 mm, port diam. 3.2 mm
Synonim(y):
komorowe szkło osłonowe, komory hybrydyzacyjne, komory inkubacyjne, prowadnice komorowe, szkiełka nakrywkowe
Wybierz wielkość
100 PKG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 PKG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
polycarbonate
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 1
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 612105
dł. × szer. × grubość
60 mm × 21 mm × 0.15 mm
objętość komory
275-320 μL
śr. portu
3.2 mm
dołki
1
Opis ogólny
Grace Bio-Labs HybriWell sealing system seals securely to a microscope slide surface in seconds to accommodate waterbath hybridizations, such as protein or nucleic acid hybridization assays.
Features:
  • Encloses a single or multiple specimens in a small reagent volume and eliminate evaporation
  • Access ports in the chamber surface allow for the addition or removal of reactants
  • Ports are easily sealed using adhesive seal tabs provided with each order
  • Sealed chambers are watertight and ideally suited for waterbath incubations
  • RNase free, hydrophobic surfaces will not trap or bind probes
  • Disposable chamber removes cleanly and easily even after heating
  • Each package includes illustrated instructions for use, applicator and 200 adhesive port seals
Informacje prawne
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)