Kluczowe dokumenty
GBL611106
Grace Bio-Labs HybriWell™ sealing system, SecureSeal™ adhesive chamber
chamber volume 150-300 μL, L × W × thickness 45 mm × 45 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mm
Synonim(y):
komorowe szkło osłonowe, komory hybrydyzacyjne, komory inkubacyjne, prowadnice komorowe, szkiełka nakrywkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
polycarbonate
Właściwości
wells 1
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 611106
dł. × szer. × grubość
45 mm × 45 mm × 0.15 mm
objętość komory
150-300 μL
śr. portu
1.5 mm
dołki
1
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features:
- Encloses a single or multiple specimens in a small reagent volume and eliminate evaporation
- Access ports in the chamber surface allow for the addition or removal of reactants
- Ports are easily sealed using adhesive seal tabs provided with each order
- Sealed chambers are watertight and ideally suited for waterbath incubations
- RNase free, hydrophobic surfaces will not trap or bind probes
- Disposable chamber removes cleanly and easily even after heating
- Each package includes illustrated instructions for use, applicator and 200 adhesive port seals
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)