Kluczowe dokumenty
GBL305270
Grace Bio-Labs ONCYTE® AVID nitrocellulose film slides
1 - 20 mm x 51 mm NC pad per slide, plain glass
Synonim(y):
mikromacierze białkowe, szkiełka nitrocelulozowe
Wybierz wielkość
20 EA
2720,00 zł
2720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
2720,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
2720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass slide (plain)
Właściwości
1 - 20 mm x 51 mm NC pad per slide
plain glass
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 305270
dł. × szer. × grubość
25 mm × 75 mm × 1 mm
Opis ogólny
Porowate szkiełka nitrocelulozowe ONCYTE składają się z mikroporowatej warstwy nitrocelulozowej odlanej na różnych powierzchniach stałych. Oferują liczne zalety w porównaniu z funkcjonalizowanymi chemikaliami powierzchniowymi:
Zwiększona dostępna powierzchnia, co przekłada się na wysoką zdolność wiązania białek.
Wzmocnienie sygnału fluorescencji poprzez efekt Tyndalla, który zwiększa intensywność sygnału, zapewniając zwiększoną czułość.
Szeroki zakres dynamiczny i niska granica wykrywalności Szkiełka foliowe ONCYTE są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami i testowane pod kątem jakości, zapewniają doskonałą niezawodność i powtarzalność.
Zastosowanie
RPPA - mikromacierze białkowe w fazie odwróconej
Mikrodysekcja laserowa - RRPA
Test wychwytywania antygenu
Test wychwytywania przeciwciał
Odkrywanie i walidacja biomarkerów
Nanotoksykologia
Test serologiczny
Odkrywanie immunogenów
Informacje prawne
AVID is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)