Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous ethanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Packaging
serum bottle
Physical form
Ethanol: water (9:1) solution
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?