Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1630,00 zł
biological source
Porcine heart
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥75 units/mg protein
mol wt
42 kDa
foreign activity
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%, glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.05%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Glutamic-pyruvic transaminase (GPT) is located in most cells in the body but is found in highest concentrations in the liver. Two GPT isoforms, GPT1 and GPT2, are present in mammals.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥75 units/mg protein | specific activity 200-500 units/mg protein | specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥200 units/mg protein |
| biological source Porcine heart | biological source - | biological source Porcine heart | biological source Porcine heart |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form liquid | form ammonium sulfate suspension |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| mol wt 42 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutamic-Pyruvic Transaminase from porcine heart
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?