Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 699,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2750,00 zł 2337,50 zł |
Informacje o tej pozycji
699,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(NCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)cc1
InChI
1S/C22H21NO3/c24-22(25)14-11-17-9-12-19(13-10-17)23-16-18-5-4-8-21(15-18)26-20-6-2-1-3-7-20/h1-10,12-13,15,23H,11,14,16H2,(H,24,25)
InChI key
DGENZVKCTGIDRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- cell proliferation assay in pancreatic cancer cells
- in motility assay in melanoma cells
- cell invasion assay in colon cancer cells
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The GPR40 Agonist, also referenced under CAS 885101-89-3, controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications. | description ≥96% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 40 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility methanol: soluble (with 0.1% TFA) |
| color white | color light yellow | color white to beige | color off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?